Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with PTFE Plug
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Numero giunto:
19/26 NS
29/32 NS
Dimensione del poro:
2.5mm
4mm
6mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- With NS socket and PE stopper
- Without scale, with PTFE plug
- With screwthread retaining device
- With inscription label
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Numero giunto | 29/32 NS |
| Porosità | Yes |
| Dimensione del poro | 4mm |
| Stopper Material | Polyethylene |