Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with PTFE Plug
Codice prodotto. p-8005970
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Numero giunto:
19/26 NS
29/32 NS
Dimensione del poro:
2.5mm
4mm
6mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10102051
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04030170
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of DURAN™ borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with PTFE Plug are used in liquid-liquid extractions to separate the components of a mixture into immiscible solvent phases of different densities.
  • With NS socket and PE stopper
  • Without scale, with PTFE plug
  • With screwthread retaining device
  • With inscription label
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Numero giunto 29/32 NS
Dimensione del poro 6mm
Stopper Material Polyethylene