Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with Solid Glass Plug
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Cylindrical shape with straight discharge tube
- With NS socket and PE stopper
- With solid glass plug
- With Screwthreade retaining device
- With scale
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Quantità | 2Pack |
| Stopper Material | Polyethylene |