Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Shell Vials
Codice prodotto. p-8003560
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 1440
Codice prodotto. 11873133
Marca: Kimble Chase™ 6093112
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use Kimble™ Borosilicate Glass Shell Vials for storage of dry contents.
  • Straight-sided
  • Clear N-51A borosilicate glass
  • Without caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Materiale Vetro borosilicato (tipo 1)
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la conservazione di prodotti secchi
Altezza (sistema metrico) 35 mm
Tipo Fiala 'shell'
Graduated