Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Shell Vials, No Cap
Codice prodotto. 11813193
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
4 mL
24 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Codice prodotto. 11813193
Marca: Kimble Chase™ 6093114
Edge
Short-style shell vials are ideal for storing dry products
  • Plain top design
  • Lab pack quantities
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1 mL
N. per custodia 1440
N. per confezione 144