Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Shell Vials, No Cap
Codice prodotto. 11843193
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
4 mL
24 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Codice prodotto. 11843193
Marca: Kimble Chase™ 609316
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Short-style shell vials are ideal for storing dry products
  • Plain top design
  • Lab pack quantities
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 24 mL
N. per custodia 576
N. per confezione 144