Learn More
JG Finneran Associates™ Borosilicate Glass Shell Vials
Codice prodotto. 10085470
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.75 mL
1 mL
2 mL
4 mL
Colore:
Amber
Clear
Marking Spot:
No
White
Diametro (sistema metrico) apertura:
8 mm
12 mm
15 mm
8mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10085470
Marca: JG Finneran Associates™ 41001545
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available in clear or amber Type 1 glass. JG Finneran Associates™ Borosilicate Glass Shell Vials are limited volume shell vials that feature thicker walls and precisely designed conical bottoms. Available in multiple sizes; many are designed for use in Waters WISP™ autosamplers.
  • Available in clear or amber Type I borosilicate glass for easy disposal
  • Vials feature thicker walls for safer sample handling
  • Limited volume shell vials
  • Precisely designed conical bottom permits maximum sample evacuation
  • Most sizes are designed to work in the Waters WISP™ 96 position autosampler
Specifica
Diametro (sistema metrico) apertura 15 mm
Colore Clear
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 4 mL
Da utilizzare con (applicazione) Chromatography
Include Snap Plug
N. per confezione 100
Stile della base Conical
Tipo di chiusura Snap Cap
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Quantità 100/Pk.
Marking Spot No
Da utilizzare con (apparecchiatura) Waters WISP™ 96 Position Autosampler