Learn More
JG Finneran Associates™ Borosilicate Glass Shell Vials
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.75 mL
1 mL
2 mL
4 mL
Colore:
Amber
Clear
Marking Spot:
No
White
Diametro (sistema metrico) apertura:
8 mm
12 mm
15 mm
8mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Available in clear or amber Type I borosilicate glass for easy disposal
- Vials feature thicker walls for safer sample handling
- Limited volume shell vials
- Precisely designed conical bottom permits maximum sample evacuation
- Most sizes are designed to work in the Waters WISP™ 96 position autosampler
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) apertura | 8 mm |
| Colore | Amber |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 1 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chromatography |
| Include | Snap Plug |
| N. per confezione | 100 |
| Stile della base | Conical |
| Tipo di chiusura | Snap Cap |
| Altezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Vedi altri risultati |