Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Shells Vials
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (sistema metrico):
2 mL
44 mL
missing translation for 'unitSize'
pezzi 144
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| N. per custodia | 2304 |
| N. per confezione | 144 |
| Tipo di chiusura | Open Bottom Plug |