Learn More
Fisherbrand™ Imbuto con gambo corto in vetro sodico-calcico
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
6mm
7 mm
8 mm
12 mm
17 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
30 mm
35 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
110 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 75 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 8 mm |
| Materiale | vetro sodico-calcico |
| Altezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per attività di filtrazione in laboratorio |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 70 mm |