Learn More
Fisherbrand™ Imbuto con gambo corto in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 10720295 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
6mm
7 mm
8 mm
12 mm
17 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
30 mm
35 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
110 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10720295
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro sodico-calcico. L’imbuto a gambo corto Fisherbrand™ in vetro sodico-calcico rende meno probabile l’intasamento quando si imbottigliano sostanze più dense.
  • Manufactured from Soda Lime glass.
  • Short stem funnel
  • Less likely to clog when funneling thicker substances.
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 45 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 8 mm
Materiale vetro sodico-calcico
Altezza (sistema metrico) 90 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per attività di filtrazione in laboratorio
Lunghezza (sistema metrico) gambo 50 mm