Learn More
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Squat Form Heavy Duty Beakers
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Heavy wall construction for increased mechanical strength
- Full 3.3 expansion borosilicate glass
- Reinforced rim with 'easy pour' pouring spout
- Graduated in white ceramic marking area
- Uniform wall thickness for optimm optical clarity
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 4000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Include | Beccuccio |
| Quantità | 1 |
| Tipo | Becher |
| Graduated | Sì |
| Scale | White Ceramic Scale |
| Stile | Squat Form |