Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with Solid Glass Plug
Codice prodotto. 10159930
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10159930
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04010070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of DURAN™ borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with Solid Glass Plug are used to separate two immiscible liquids of different densities
  • With NS socket and PE stopper
  • without scale, with solid glass plug
  • with screwthread retaining device
  • material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Quantità 2Pack
Stopper Material Polyethylene