Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with Solid Glass Plug
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- With NS socket and PE stopper
- without scale, with solid glass plug
- with screwthread retaining device
- material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Porosità | Yes |
| Dimensione del poro | 2.5mm |
| Quantità | 2Pack |
| Stopper Material | Polyethylene |