Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti separatori di Squibb in vetro borosilicato con tappo pieno in vetro, scala
Codice prodotto. 11812652
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11812652
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04012070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in liquid-liquid extractions to separate components. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with Solid Glass Plug, Scale are manufactured from durable DURAN™ glass.
  • With NS socket and PE stopper
  • Scale of approx. volume/mL
  • With screwthread retaining device
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Quantità 2Pack
Stopper Material Polyethylene