Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti separatori di Squibb in vetro borosilicato con tappo pieno in vetro, scala
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- With NS socket and PE stopper
- Scale of approx. volume/mL
- With screwthread retaining device
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Quantità | Confezione da 2 |
| Stopper Material | Polietilene |