Learn More
Hamilton™ Thermo Finnigan™ Cemented Needle Syringes
Codice prodotto. 10705693
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10705693
Marca: Hamilton™ 204051
Enables the automatic introduction of samples into the injector of the gas chromatograph.
  • Manufactured from SST and borosilicate glass
  • Microliter syringes
  • 26s gauge
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger)
Descrizione Gas sterilizable
Calibro dell'ago 26s G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.13 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.483 mm
Da utilizzare con (applicazione) Liquid sampling
Product Type Microliter Syringe
Pressione max 2000 psig (137.9 bar)
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Modello 75 N
Min. Temperature (Metric) 20°C
Quantità 1/Pk.
Volume (sistema metrico) 5 μL
Stile del punto dell'ago AS
Tipo di collegamento Cemented