Learn More
Trajan Scientific and Medical™ PerkinElmer Split / Splitless FocusLiner for AutoSystem XL (PSS injector)
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
57.90€ - 271.00€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 86.2 mm |
---|---|
Product Type Specs | GC Inlet Liner |
Quantità | 5/Pk. |
Diametro (sistema metrico) interno | 2 mm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 4 mm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12944041
|
Trajan Scientific and Medical™
09210101 |
5/Pk. |
57.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12934041
|
Trajan Scientific and Medical™
092101 |
5/Pk. |
271.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with PerkinElmer instruments
Specifica
86.2 mm | |
5/Pk. | |
4 mm |
GC Inlet Liner | |
2 mm |