Learn More
Fisherbrand™ Becher alto in vetro borosilicato
Con graduazioni e beccuccio per facilità di travaso. Il becher alto in vetro borosilicato Fisherbrand™ è disponibile in numerosi formati.
Marca: Fisherbrand™
96.04 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21749" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.90250kg
Descrizione
- Borosilicate glass
- Tall form
- Graduated
- With spout
- Manufactured to ISO 3819, DIN 12331
Specifica
Translucent | |
800 ml | |
Matte | |
Beccuccio | |
Becher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Tall Form |
90 mm | |
Vetro borosilicato 3.3 (tipo 1) | |
175 mm | |
Confezione da 10 | |
Sì | |
White Graduated Scale |