missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass Test Tube
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Borosilicate glass (Boro 3.3) construction
- Graduation of approximate volume and inscriptions in high contrast white enamel
- Wall thickness approximately 1.2mm
- Without stopper
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Include | High contrast white enamel markings |
| Imballaggio | 10Pack |
| Graduated | Yes |
| Product Type | Test Tube |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto