Learn More
Fisherbrand™ Provetta in vetro borosilicato
Codice prodotto. 11932208 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
12 mm
16 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 11932208
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per conservare materiali e reagenti per analisi. Le provette per test in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono disponibili in vari formati.
  • Borosilicate glass test tubes, grade 3.3
  • All ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4142
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Vetro borosilicato
Quantità Conf. da 100
Diametro (sistema metrico) 12 mm