Learn More
Fisherbrand™ Provetta in vetro borosilicato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
12 mm
16 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
- Borosilicate glass test tubes, grade 3.3
- All ISO 4142
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 4142 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |