Learn More
Rogo Sampaic™ Provette per analisi in vetro borosilicato
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
16 mm
20 mm
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
160 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Autoclavable
- Mouth slightly annealed and rounded
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 20 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 160 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
Titolo del prodotto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu