Learn More
Hirschmann™ Borosilicate Glass Test Tubes, Blue Graduation
Codice prodotto. 11782293
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
20 mL
25 mL
Include:
NS 12/21 Polyethylene Stopper
NS 14/23 Polyethylene Stopper
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11782293
Marca: Hirschmann™ 6420160
Test tubes with accurate scale made from heat resistant DURAN™ glass.
  • With NS-ground
  • Poly stopper
  • Blue graduation
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 170 mm
Materiale Borosilicate Glass
Include NS 12/21 Polyethylene Stopper
Imballaggio 10 Pack
Quantità 10 Pack
Graduated Yes
Diametro (sistema metrico) 14 mm
Product Type Test Tube