Learn More
Kimble™ Fiala in vetro borosilicato
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Descrizione
- Parte superiore liscia
- In vetro borosilicato a espansione 51 conforme ai requisiti USP Tipo I e ASTM E438, Tipo I, Classe B
- Fornito in confezione da 144
Specifica
Specifica
| Classificazione | A |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 19 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Volume (sistema metrico) | 11 ml |
| N. per confezione | 144 |
| Materiale chiusura | Plastica |
| Tipo di chiusura | Sigillo a serraggio |
| Altezza (sistema metrico) | 65 mm |
| Quantità | Confezione da 144 |