Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Vials with Caps
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 432
Descrizione
- Clear, screw thread sample vials
- Available in different sizes and material strengths
- Black phenolic closure available with different liner types
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Black |
| Material (Liner) | Rubber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass (Type 1, Class B) |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |
| N. per custodia | 432 |
| N. per confezione | 144 |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Tipo di chiusura | Screw Cap (Closed-top) |
| Altezza (sistema metrico) | 57 mm |
| Vedi altri risultati |