Learn More
Karl Hecht™ Imbuti di pesatura in vetro borosilicato
Codice prodotto. p-8007118
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
6 mL
10 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10489621
Marca: Karl Hecht™ 44248010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For easy transfer of liquids and powders in the laboratory. Karl Hecht™ Assistent™ Glass Weighing Boats are manufactured from durable DURAN™ borosilicate 3.3 glass.
  • Available in different capacities
  • Clear glass
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Product Type Imbuto per pesatura