Learn More
VITLAB™ Borosilicate Dr. Schilling Buret
Codice prodotto. p-8007682
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10300163
Marca: VITLAB™ 106599
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Turn the burette stopcock easily to enable fine titration with the Vitlab™.Borosilicate Dr. Schilling Burette.
  • Patented VITLAB™ symbiotic (DE 10 2005 034 963) impact protection
  • Thermally stable plastic coating of the glass buret tube
  • Provides additional breaking resistance and acts as a splinter protection
Specifica
Colore Brown
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Materiale Borosilicato
Graduazioni 0.05 ml
Altezza (sistema metrico) 900 mm
Include PE-LD Reservoir Bottle
Materiale del rubinetto PMP, PTFE
Tolleranza 0.05 ml
Tipo Buretta di Schilling
Class Class B
Certificazione/Conformità DIN ISO 384