Learn More
Boric Acid BAKER ANALYZED Reagent, 500g
Marca: JT Baker 0055.0500
69.87 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Boric Acid BAKER ANALYZED Reagent, 500g
Dettagli aggiuntivi : CAS : 10043-35-3 Peso : 0.50000kg
Sicurezza e movimentazione
- Boric Acid BAKER ANALYZED Reagent, 500g
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ortho-Boric acid