Learn More
Fisherbrand™ Stirrer Bosshead
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Include:
Allen key, Adapters
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Anodized Aluminum, Stainless Steel |
| Include | Allen key, Adapters |
| Size | 18 mm dia., 13 mm dia. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 18 mm dia. vertical rods, 13 mm dia. horizontal support rods |