Learn More
Fisherbrand™ Custom Cleaned Clear Boston Round Bottles
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Descrizione
- Narrow mouth
- Pre-cleaned for visible particulates using deionised water
- With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Spezifikation
Spezifikation
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 2,02 once |
| Procedura di pulizia | USP purified Water |
| Colore | Clear |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Lunghezza (sistema metrico) | 76mm |
| Quantità | 24/PK. |
| Colore chiusura | Bianco |
| Materiale rivestimento interno | PTFE/Polyethylene |
| Closure Included | Sì |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur