Learn More
Emma Safety Footwear Boston Safety Shoes
Click to view available options
Size:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- S1P-Safety shoe with sole plate for dry work
- Knitted Textile construction
- Polyurethane coated
- Hydro-Tec™ Antibacterial
- Metal-free
- Chrome-free lining
- ESD Certified
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011 |
| Tipo di chiusura | Laces |
| Colore | Black, Gray |
| Progettazione | Boston |
| Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Antibacterial |
| Materiale | Textile |
| Size | 39 |
| Materiale dello zoccolo | Composite |