Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Bottle Adapter
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
33 mm
38 mm
40 mm
45 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 33 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BT30/50 Digital Burette |
| N. per confezione | 1 Each |
| Tipo | Buret Adapter |