Learn More
Round Glass Narrow Mouth Alpha Bottles, without Cap
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Capacità (sistema metrico):
30 mL
125 mL
Descrizione
- Narrow neck
- Borosilicate glass
- Round
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
Colore | Amber |
Materiale | Borosilicate Glass |
N. per confezione | 40Pack |
Quantità | 40Pack |
Bocca | Narrow |
Altezza (sistema metrico) | 67 mm |
Product Type | Alpha Bottle |
Rivestimento interno chiusura | Polypropylene/SOP |
Materiale chiusura | Polypropylene |