Learn More
Micronova™ Bottle Brush
Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Spazzola per flaconi |
| Colore | Blu |
| Diametro (sistema imperiale) setole | 4 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per kit pistola pneumatica |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 16 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) spazzola | 6 in. |
| Quantità | Confezione da 1 |