Learn More
Karl Hecht™ Bottle, Narrow Neck with Glass Stopper
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
500 mL
Colore:
Ambra
Trasparente
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Narrow neck.
- Round shoulder.
- Ground in flat glass stopper.
- Available in clear glass or amber glass.
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Vetro |
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Glass |
| Stile collo | Narrow |
| Product Type | Bottle |
| Forma | Round Shoulder |
| Tipo di chiusura | Stopper |