Learn More
Kartell™ White PTFE Bottle
Codice prodotto. 12691006
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12691006
Marca: Kartell™ 0074500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Constructed of PTFE for excellent chemical, mechanical, and temperature resistance. Kartell™ White PTFE Bottle is suitable for dissolutions and digestions with acids and corrosive agents.
  • Excellent chemical, mechanical and heat resistance
  • Can be safely used continuosly from -270°C up to 250°C
  • Particularly suitable for dissolutions and digestions with acids and corrosive agents
  • Entire bottle, including screw caps and inserts made of PTFE
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore White
Diametro collo esterno (sistema metrico) 42mm
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuff
Materiale PTFE
Temperatura max (sistema metrico) 250°C
Closure Included Yes
Altezza (sistema metrico) 118.40 mm
Materiale chiusura PTFE
Diametro (sistema metrico) 66.74 mm