Learn More
Gilson™ Bottle Rack
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Material: aluminum
- For Kimax or Pyrex bottles
Specifica
Specifica
| Tipo | Bottle Rack |
| Descrizione | Code 91 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 11 Kimax or Pyrex Bottles |
| Volume (sistema metrico) | 500 mL |