Learn More
Stuart™ Bottle Top Adapters
Click to view available options
Dimensioni filo:
38 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available in various thread sizes
- Polypropylene
- 1 Adapter/Cs.
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Liquid Handling Products |
| Quantità | 1 Adapter/Cs. |
| Dimensioni filo | 38 mm |