Learn More
Socorex™ Bottle Top Dispenser 520 Model
Codice prodotto. p-8010130
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 to 100 mL
2.5 to 25 mL
5 to 50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13538290
Marca: Socorex™ 525.025
Solo null disponibili
Specifica
Product Type Bottletop Dispenser
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità EN ISO 8655
Volume (sistema metrico) 2.5 to 25 mL
Include Ground Glass plunger
Modello 525