Learn More
Socorex™ Bottle Top Dispenser 530 Model
Codice prodotto. 13578290
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 to 100 mL
5 to 50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13578290
Marca: Socorex™ 530.050
Solo null disponibili
Specifica
Product Type Bottletop Dispenser
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità EN ISO 8655
Volume (sistema metrico) 5 to 50 mL
Modello 530