Learn More
Sartorius Bottled Media for Sartorius Membrane Filtration Units
Codice prodotto. 10069600 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Escherichia coli and Coliforms
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of LactoBacilli and Pediococci and other beer spoiling organisms
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Yeasts and molds
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of total count
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of wild Yeasts
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 10069600
Marca: Sartorius 14155A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Lysine agar media for wild yeasts determination
The traditional culture media for microorganisms is agar media. This can be used for the membrane filtration method or for direct incubation. Agar media in bottles are the cost-effective alternative for casting plates.
  • 250mL bottles, 4 bottles per box
  • Economical, provides time and cost savings
  • According to international formulas
  • Consistent quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Liquid
Manufacturing Origin Germany
Tipo di media Lactose
Sterilità Sterile
Test Type Microbial Detection
Volume di riempimento 250 mL
Da utilizzare con (applicazione) Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Escherichia coli and Coliforms
Tipo di imballaggio Bottle
Quantità 250 mL