Learn More
Memmert™ Bottom Drip Tray
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
ICH750
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- May affect temperature distribution
- Constructed of stainless steel
- Rim height: 15 mm
- Max. loading per tray: 8 kg
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ICH750 |
| Capacità | Up to 8 kg |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Drip Tray |
| Altezza (sistema metrico) | 15 mm rim |