Learn More
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Trapezoid Holes
Codice prodotto. 15690525 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
120 μm
1.50 mm
2.00 mm
200 μm
250 μm
350 μm
500 μm
750 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15690525
Marca: Retsch™ 024070098
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Trapezoid Holes are constructed of stainless steel for durability and suitable for use with Cross Beater Mill SK 300.
  • Stainless steel
  • Trapezoid holes
  • For use with cross beater
Specifica
Descrizione Trapezoid holes
Dimensione del poro 120 μm
Tipo Setaccio
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cross Beater Mill SK 300