Learn More
Retsch™ Bottom Sieves SM with Square Holes
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
4.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel or steel 1.0353 for grinding without heavy-metal contamination
- Square holes
- For use with cutting mill
Specifica
Specifica
| Descrizione | Square holes |
| Dimensione del poro | 4.00 mm |
| Tipo | Setaccio |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cutting Mill SM 200 |
| Mesh Material | Steel |