Learn More
Mutexil™ Cuffie
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
24 cm
53 cm
Product Type:
Berretto per chirurgia
Tappo per test Charlotte
Quantità:
1000/Pk.
500/Pk.
Confezione da 1000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Descrizione
- Round
- Polypropylene
- Non-woven
- White
Specifica
Specifica
| Product Type | Berretto per chirurgia |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Single-use |
| Quantità | Confezione da 1000 |
| Diametro (sistema metrico) | 24 cm |