Learn More
Bouin Solution, Chem Lab™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Colore | Yellow |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Punto di fusione | 0°C |
| Composizione | 100mL HCOH 37% + 6 g C6H3N3O7 + 50mL CH3COOH / H2O |
| Densità | 1.01g/mL |
| Informazioni di solubilità | Water Soluble |
| Odore | Formaldehyde |
| pH | <3 |
| Quantità | 1 L |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bouin soluzione
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Cancerogenicità Categoria 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H331-Tossico se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- MIXTURE LIST-Contiene: Formaldehyde, Aceticacid