Learn More
SCAT Box per Politainer (contenitore di rifiuti pieghevole)
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Gli SCAT Politainers sono un modo ideale per non dover rinunciare ad uno stoccaggio sicuro anche in spazi limitati
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Colore | Bianco traslucido |
| Dimensioni (L x P x A) | 236 x 236 x 236 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sistema di smaltimento dei rifiuti |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Politainer |
| Materiale | Ondulato |
| Mouth Style | Largo |
| Product Type | Cubitainer |
| Sterilità | Non sterile |