Learn More
BP-1-102, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495777
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16495777
Marca: Medchem Express HY1004935mg
MedChemExpress BP-1-102 is an orally available, small-molecule inhibitor of transcription factor Stat3, with an IC50 of 6.8 μM.
BP-1-102 is an orally available, small-molecule inhibitor of transcription factor Stat3, with an IC50 of 6.8 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico BP-1-102
CAS 1334493-07-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H27F5N2O6S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 33 mg/mL (52.67 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N(CC2=CC=C(C3CCCCC3)C=C2)C(CN(C)S(=O)(C4=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C4F)=O)=O)C=C1O
Molecular Weight (g/mol) 626.59
Peso formulazione 626.59
Percent Purity 98.98%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.