missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BP-1-102, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200100701
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16495777

Marca: Medchem Express HY1004935mg

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress BP-1-102 is an orally available, small-molecule inhibitor of transcription factor Stat3, with an IC50 of 6.8 μM.

BP-1-102 is an orally available, small-molecule inhibitor of transcription factor Stat3, with an IC50 of 6.8 μM.

Specifica

Materiale o nome chimico BP-1-102
CAS 1334493-07-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H27F5N2O6S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 33 mg/mL (52.67 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N(CC2=CC=C(C3CCCCC3)C=C2)C(CN(C)S(=O)(C4=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C4F)=O)=O)C=C1O
Molecular Weight (g/mol) 626.59
Peso formulazione 626.59
Percent Purity 98.98%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato